Key Documents
553727
Sigma-Aldrich
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione may be used to synthesize [1-(2-{[4-chloro-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nagahisa Yamaoka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(2), 215-224 (2011-02-08)
Novel anthranilic acid derivatives having substituted N-acyl side chains were designed and synthesized for evaluation as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitors. Compounds with a 4-diphenylmethyl-1-piperazinyl moiety on the acyl side chains in general exhibited potent in vitro PAI-1 inhibitory activity