Documenti fondamentali
171344
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
181-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)