C43609
4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CO(CH2)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5255 (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
InChI
1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Proprietà fisiche
Material darkens in storage with no loss in purity
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Seth Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7291-7301 (2008-07-04)
The synthesis and exploration of novel butyrophenones have led to the identification of a diazepane analogue of haloperidol, 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one (compound 13) with an interesting multireceptor binding profile. Compound 13 was evaluated for its binding affinities at DA subtype receptors, 5HT