Documenti fondamentali
548227
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-cyanopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)