Documenti fondamentali
545015
Sigma-Aldrich
Silver nitrite
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silver nitrite (AgNO), Silver(I) nitrite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.98% trace metals basis
Stato:
powder
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
140 °C (lit.)
Densità
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.