Documenti fondamentali
544914
Sigma-Aldrich
IR-775 chloride
Dye content ~90 %
Sinonimo/i:
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Dye content, ~90%
Punto di fusione
208-215 °C (lit.)
λmax
775 nm
Stringa SMILE
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C32H36ClN2.ClH/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
BPSIJFMUSNMMAL-UHFFFAOYSA-M
Caratteristiche e vantaggi
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.