425982
IR-792 perchlorate
Dye content 99 %
Sinonimo/i:
2-[2-[3-[(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2-(phenylthio)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium perchlorate
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 99%
Livello qualitativo
Punto di fusione
201-203 °C (lit.)
λmax
792 nm
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Sc6ccccc6
InChI
1S/C42H49N2S.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
IJYUKSSLCNLVNM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?