Documenti fondamentali
405124
Sigma-Aldrich
IR-1061
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
4-[2-[2-Chloro-3-[(2,6-diphenyl-4H-thiopyran-4-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-2,6-diphenylthiopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H34ClS2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
749.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 80%
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
1051-1065 nm in methylene chloride
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Transmissible H-aggregated NIR-II Fluorophore: This study developed a transmissible H-aggregated NIR-II fluorophore that targets tumor cell membranes, enhancing photothermal therapy and synergistic cancer treatment. It detailed the fluorescence spectra and molecular dynamics of IR-1061 (H Yu, Y Wang, Y Chen, M Cui, F Yang, P Wang, M Ji, 2023).
  • Deep Tissue in Vivo Imaging: Research on over-1000 nm near-infrared fluorescent biodegradable polymer nanoparticles for deep tissue in vivo imaging in the second biological window, using IR-1061 encapsulated into micelles (M Kamimura, S Takahiro, M Yoshida, Y Hashimoto, 2017).
  • NIR-II Fluorescent Nanosystem: The study involved the rational design of a NIR-II fluorescent nanosystem, maximizing fluorescence performance for medical applications, utilizing IR-1061 in liposomes (H Yu, Y Wang, Y Chen, M Ji, 2021).
Caratteristiche e vantaggi
Q-switching IR laser dye.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Penakofer, A.
Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 43-43 (1988)
Babenko, V.A. et al.
Kvantovaya Elektronica, 7, 1796-1796 (1980)