Documenti fondamentali
544876
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size
Sinonimo/i:
ITO
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
nanopowder
Livello qualitativo
Composizione
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Area superficiale
27 m2/g
Dimensione particelle
<50 nm
Punto di fusione
1910 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
544876-25G4061833599099
544876-5G4061832567808