901071
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 4 cP
Sinonimo/i:
Avantama N-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
Descrizione
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
Stato
dispersion
Colore
translucent gray-brown
Dimensione particelle
7-20 nm
Viscosità
4 cP
Applicazioni
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Avvertenza
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
85.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?