543136
Propargyl acrylate
98%
Sinonimo/i:
Acrylic acid propargyl ester
Saggio
98%
contiene
200 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acrylate
ester
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- linear poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
- 1-[3-(2-methyl-2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanylpropionyloxy)propyl]-1H-[1,2,3]triazol-4-ylmethyl acrylate, an acryloyl trithiocarbonate chain transfer agent
- propranolol-imprinted core–shell nanoparticles (mipCS)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?