Documenti fondamentali
541575
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N6O ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
220 °C (lit.)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
XZHMPUJCSYVIQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride may be used in the synthesis of 6-bromomethyl-pteridine-2,4-diamine.
Reactant involved in the synthesis of prodrugs
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Genbin Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(1), 47-57 (2011-12-16)
6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase (HPPK), a key enzyme in the folate biosynthetic pathway, catalyzes the pyrophosphoryl transfer from ATP to 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin. The enzyme is essential for microorganisms, is absent from humans, and is not the target for any existing antibiotics. Therefore, HPPK