861634
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine
95%
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-6-pteridinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Dhfr(24312)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO