L9787
L-655,708
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ethyl (S)-11,12,13,13a-Tetrahydro-7-methoxy-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate, L-655708
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed)
H2O: insoluble
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ncn2-c3ccc(OC)cc3C(=O)N4CCCC4c12
InChI
1S/C18H19N3O4/c1-3-25-18(23)15-16-14-5-4-8-20(14)17(22)12-9-11(24-2)6-7-13(12)21(16)10-19-15/h6-7,9-10,14H,3-5,8H2,1-2H3/t14-/m0/s1
YKYOQIXTECBVBB-AWEZNQCLSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA5(2558)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3