Key Documents
539872
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
186-189 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione is a cyclohexane-1,3-dione derivative.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)