Documenti fondamentali
539864
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
179-181 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)