Documenti fondamentali
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanato)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Isocyanate-3 functionalized silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
1.2 mmol/g loading
Livello qualitativo
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)