Documenti fondamentali
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
[[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl]methyl]zinc chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClO3Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.952 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)