Documenti fondamentali
533491
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: thiol reactive
Grado di funzionalizzazione
1.0-1.8 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)