Key Documents
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
hydrazine
WGK 3