Documenti fondamentali
530816
Sigma-Aldrich
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione
Sinonimo/i:
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
83-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) is a silicon-based reagent that can be prepared from 2-trimethylsilylethyl carbonochloridite and N-hydroxysuccinimide.
Applicazioni
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) may be used as an acylating reagent to produce Teoc-amino acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and evaluation of novel activated mixed carbonate reagents for the introduction of the 2-(trimethylsilyl) ethoxycarbonyl (Teoc)-protecting group.
Shute RE and Rich DH
Synthesis, 1987(04 ), 346-349 (1987)