528994
Ethyl 3-iodobenzoate
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.581 (lit.)
P. eboll.
272 °C (lit.)
Densità
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- arylzinc bromide
- functionalized arylmagnesium compound
- ethyl3-phenylbenzoate
- ethyl 3-[(12-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-1,12-dicarba-closo-dodecaboran)-1-yl]benzoate
- ethyl 3-(4-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
- ethyl 3-(1-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter