528692
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-6-tetrahydropyranyloxyhexane, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromohexane
Saggio
97%
contiene
1% potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?