Documenti fondamentali
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Formula condensata:
KPt(NH3)Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)