Documenti fondamentali
244953
Sigma-Aldrich
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate
Sinonimo/i:
Zeise’s salt
About This Item
Formula condensata:
K[(H2C=CH2)PtCl3] · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.59 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Composizione
Degree of hydration, ≤1
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate is a transition-metal alkene complex commonly known as Zeise′s salt. It was first reported in the year 1930 and considered as a prototype for the classic Dewar-Chatt-Duncanson model.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)