Key Documents
521183
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Sinonimo/i:
1-Ethynyl-2-trifluoromethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. eboll.
45 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h1,3-6H
OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma van Dijkum et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(6), 1097-1105 (2009-03-06)
A series of D-glucose derivatives that have been modified at C-4 were synthesised from D-galactose as potential chain terminators of cellulose biosynthesis. Two compounds displayed herbicidal activity in pre-emergence tests and in addition a cell expansion assay at higher concentrations
Articoli
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.