516317
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. ebollizione
243 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)