510874
Tetraethylsilane
99%
Sinonimo/i:
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)dimethylzirconium, Dimethylbis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium, Dimethylpermethylzirconocene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4263 (lit.)
P. ebollizione
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−82.5 °C (lit.)
Densità
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes