510831
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinonimo/i:
P3OT
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn 22,000
average Mw 36,600
Colore
red
Punto di fusione
198-211 °C
Solubilità
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
Fluorescenza
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
Descrizione generale
Applicazioni
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Light-Emitting Polymers
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.