541435
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
average Mn 70,000-100,000
Sinonimo/i:
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene], MEH-PPV
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 2.3 eV
Livello qualitativo
PM
average Mn 70,000-100,000
Fluorescenza
λex 495 nm; λem 554 nm in toluene
Energia dell’orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
CTUSWJPWMNVXEE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Filter before application.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Light-Emitting Polymers
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
541435-1G | 4061832567051 |