Documenti fondamentali
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) butoxide solution
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Y(OC4H9)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Concentrazione
0.5 M in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
P. ebollizione
109 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Yttrium(III) butoxide is an organometallic compound commonly utilized as a precursor in the synthesis of various yttrium-based compounds. These compounds are widely used in optical coatings, ceramics, electronic components, and superconducting materials.
Applicazioni
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Yttrium(III) butoxide serves as a key precursor in:
  • Sol–gel synthesis of barium zirconate-based perovskites BaZr0.8Y0.2O3−δ, used as an electrolyte in protonic ceramic fuel cells (PCFCs) and protonic ceramic electrolyzer cells (PCECs) and other electrochemical devices.
  • Solvothermal synthesis of Y-doped SnO₂ nanocrystals (Y-SnO₂ NCs), which serve as an electron transport layer (ETL) in planar perovskite solar cells.
  • Synthesis of yttrium doped BaTiO3 barium titanate widely used material for electric ceramics due to its excellent dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties.
  • Synthesis of Y4Al2O9 nanoparticles utilized in various optoelectronic applications, including LED lighting, display technologies, and potentially in solar energy conversion systems.
Caratteristiche e vantaggi
  • With a purity level of ≥99.9% (<1000ppm), it enhances the quality and reliability of applications in ceramics and thin films.
  • Yttrium(III) butoxide with ≥99.9% purity improves the mechanical, thermal, and electrical properties of final materials, boosting their effectiveness and reliability.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)