49733
Glutaric acid monoethyl ester chloride
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
Ethyl 4-(chloroformyl)butyrate, Ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, Ethyl glutaryl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
P. ebollizione
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?