496863
Pentakis(dimethylamino)tantalum(V)
99.99%
Sinonimo/i:
PDMAT, TADMA, Ta(NMe2)5, Tantalum dimethylamide
Saggio
99.99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Ta](N(C)C)(N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/5C2H6N.Ta/c5*1-3-2;/h5*1-2H3;/q5*-1;+5
VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
496863-5G | 4061833598764 |