Documenti fondamentali
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.416
P. ebollizione
99 °C
Densità
1.106 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)