Documenti fondamentali
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H515N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)