Documenti fondamentali
491616
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3F15N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Punto di fusione
282-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karen Rossmassler et al.
Biodegradation, 30(2-3), 127-145 (2019-03-02)
Knowledge of the conditions that promote the growth and activity of pharmaceutical and personal care product (PPCP)-degrading microorganisms within mixed microbial systems are needed to shape microbiomes in biotreatment reactors and manage process performance. Available carbon sources influence microbial community