03738
5-Fluorouracil
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
282-286 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYMS(7298)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?