489697
Adipic acid-1,6-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexanedioc acid-13C2
About This Item
Formula condensata:
HO213C(CH2)413CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1,6+1
WNLRTRBMVRJNCN-MPOCSFTDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot