451762
Adipic acid-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated adipic acid, Hexanedioic acid-d10
About This Item
Formula condensata:
DO2C(CD2)4CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?