Documenti fondamentali
488542
Sigma-Aldrich
Chloromethane-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl-13C chloride
About This Item
Formula condensata:
13CH3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
51.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
1.74 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3796 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
−24.2 °C (lit.)
Punto di fusione
−97 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L . This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R583553-1EA
488542-1L4061838056177
488542-1L-EU4061838204714