Documenti fondamentali
487244
Sigma-Aldrich
(−)-N-(1(R)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(S)-amine dihydrochloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)