Key Documents
487074
Sigma-Aldrich
Toluene-α, α, α-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
YXFVVABEGXRONW-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)