Documenti fondamentali
471399
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
99 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.19
Beilstein:
1909300
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-84 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Descrizione generale
Toluene-d8 is a non polar, aromatic solvent.
Toluene-d8 is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its spin–lattice relaxation time (T 1), viscosity and density have been measured over -35 to 200°C range. The temperature dependent chemical shifts in the proton NMR spectra of α,β-unsaturated ketones in toluene-d8 has been studied.
Applicazioni
  • Organic aerosol mixing observed by single-particle mass spectrometry.: The study focuses on the dynamics of organic aerosols, utilizing advanced spectrometric techniques to analyze the interaction and transformation of airborne organic compounds such as Toluene-d₈ (Robinson et al., 2013).
Azioni biochim/fisiol
Toluene-d8 is used in the determination of magnitude of magnetic interactions, hydrogen bond geometry and its association with solvent polarity. Toluene is highly biotoxic and lethal for microorganisms, therefore can be used as a sterilant.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Geometry of hydrogen bonds formed by lipid bilayer nitroxide probes: a high-frequency pulsed ENDOR/EPR study
Smirnova TI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3476-3477 (2007)
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene
Inoue A and Horikoshi K
Nature, 339, 264-264 (1989)
Solvent Effects in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. IX. 1 A Variable-Temperature Study of α,β-Unsaturated Ketones in Toluene-d8 Solution.
Ronayne J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 88(22), 5288-5292 (1966)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
471399-10G
471399-25G4061837657702
471399-5G4061832359977