Documenti fondamentali
486841
Sigma-Aldrich
Methane-d2
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH2D2
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
98 atom % D
Temp. autoaccensione
998 °F
P. eboll.
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D2
VNWKTOKETHGBQD-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L . This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)