Documenti fondamentali
486078
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
5 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
Ca(15NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
5 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
164.48 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
561 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)