Documenti fondamentali
366501
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
15ND4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
99 atom % D
Stato
powder
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)