485691
Benzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
protein expression: suitable
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WPYMKLBDIGXBTP-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?