481424
Zinc peroxide
50-60%
Sinonimo/i:
Zinc dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
Concentrazione
50-60%
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?