Documenti fondamentali
479462
Sigma-Aldrich
Diphenyltin(IV) oxide
97%
Sinonimo/i:
Oxodiphenyltin(IV)
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2Sn(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
320 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)