288012
Dimethyltin dichloride
97%
Sinonimo/i:
Dichlorodimethylstannane, Dichlorodimethyltin
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
101-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Immune system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?